Documentos clave
CLS70582X
Pyrex® disposable graduated bacteriological pipette, sterile
volume 2.2 mL
Sinónimos:
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
Pyrex
descripción
plugged
fabricante / nombre comercial
Corning 7058-2X
intervalo de medición del volumen
2.2 mL
capacidad
2.2 mL
Descripción general
This pipet is very convenient when duplicate platings are to be made on the same medium or for plating differential medium for the determination of gram-negative bacteria, mold and yeast, or total plate count. Both sizes are designed for gravity feed (blow-out is not required).
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)