CLS564450
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 50 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass
long
stopper size
9
sterility
non-sterile
feature
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
packaging
case of 12
manufacturer/tradename
Corning 5644-50
tol. measuring range
0.05 mL
capacity
50 mL
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)