Documentos clave
BR36170
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 10 mL
Sinónimos:
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PMP
polypropylene stopper
transparent
Junta
joint ST/NS10/19
Características
accuracy class A
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 36170
tamaño
10 mL
Descripción general
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)