Documentos clave
BR36172
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 25 mL
Sinónimos:
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto BR36172 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
PMP
polypropylene stopper
transparent
Junta
joint ST/NS10/19
Características
accuracy class A
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 36172
tamaño
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)