CLS564410
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 10 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
long
tamaño tapón
9
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
envase
case of 12
fabricante / nombre comercial
Corning 5644-10
tol. measuring range
0.02 mL
capacidad
10 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)