Documentos clave
CLS7064010
Pyrex® VISTA volumetric flask, Class A
capacity 10 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 70640
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 161,00
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 161,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
long
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
envase
case of 12
fabricante / nombre comercial
Corning 70640-10
capacidad
10 mL
Características y beneficios
  • Pyrex® VISTA 10 mL volumetric flasks provide precise volume measurement.
  • The necks are tooled for No. 9 glass stoppers.
  • The graduation line is sharp and permanent blue block letters make the inscription easy to read
  • The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)