Documentos clave
CLS56001L
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with snap cap
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 374,00
US$ 374,00
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 374,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 374,00
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Materiales
borosilicate glass
long
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Snap cap
envase
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5600-1L
tol. measuring range
0.30 mL
capacidad
1,000 mL
Descripción general
Capacity mark is fine line-etched through narrow, red band into clear glass.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)