Documentos clave
CLS55640500
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 500 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 64,50
US$ 64,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 64,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 64,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint stopper19
Características
class A
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 55640-500
Corning 55640
tol. measuring range
0.20 mL
capacidad
500 mL
Descripción general
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)