Documentos clave
Z306525
Volac® volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL, certificate: no
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 59,20
US$ 59,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 59,20
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 59,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
Junta
joint ST/NS neck19/26
joint stopper16
Características
certificate: no
class A
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Poulton & Graf
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición del volumen
500 mL, accuracy: 0.25 mL
capacidad
500 mL
Descripción general
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
Información legal
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)