Documentos clave
CLS5360125
Pyrex® micro-filtering flask
capacity 125 mL
Sinónimos:
conical flasks, Corning® 5360
Seleccione un Tamaño
18 EA
US$ 470,00
6 EA
US$ 684,00
US$ 470,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
18 EA
US$ 470,00
6 EA
US$ 684,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 470,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
tamaño tapón
5
esterilidad
non-sterile
Características
closure type ground joint or rubber stopper
envase
case of 18
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5360-125
capacidad
125 mL
Descripción general
Hose connection O.D. of 8 mm for 25 and 50 mL sizes and 10 mm for 125 mL size. (Corning® 5360)
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)