Documentos clave
CLS33950SC
Corning® PYREX® filter discs 46 μm pore size
body diam. 25 mm, porosity 40-60 μm
Sinónimos:
Corning® 33950
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Pyrex® fritted disc, body diam. 25 mm, porosity 40-60 μm
fabricante / nombre comercial
Corning 33950-SC
cuerpo diám.
25 mm
Diámetro
25 mm
tamaño de poro
40-60 μm porosity
Categorías relacionadas
Descripción general
Designed for use in Pyrex brand extractors, where it is desirable to weigh the material extracted or where paper thimbles may be attacked by the chemicals used.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)