Documentos clave
Z162302
Sigma-Aldrich
Aldrich® solid-phase peptide synthesis flask
capacity 5 L, center joint: ST/NS 34/45
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.500,00
US$ 1.500,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.500,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.24
US$ 1.500,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
four-neck
round bottom
Junta
center joint: ST/NS34/45
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
5 L
Descripción general
Has three 24/40 side joints and a center joint that varies in size according to the capacity of the flask. Coarse frit (25 to 50 μm) and PTFE Rotaflo® stopcock permit rapid filtration and resin washing.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)