CLS304210
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder
volume 10 mL
Sinónimos:
Corning® 3042
Seleccione un Tamaño
US$ 595,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 595,00
Productos recomendados
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3042-10
tol. measuring range
0.1 mL
volumen
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Calibrated "to contain"
- Single metric scale
- White enamel scale against red band
- Removable PE bumperguard
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)