Documentos clave
CLS30022L
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
Sinónimos:
Corning® 3002
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 166,00
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 166,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
subdivision 20.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3002-2L
tol. measuring range
6.0 mL
volumen
2,000 mL
Descripción general
Calibrated "to contain".
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)