CLS3012100
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, with female joint
volume 100 mL
Sinónimos:
Corning® 3012
About This Item
Productos recomendados
Junta
joint ST/NS24/40
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3012-100
tol. measuring range
1.0 mL
volumen
100 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)