CLS302225
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 25 mL
Sinónimos:
Corning® 3022
Seleccione un Tamaño
US$ 105,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 105,00
Productos recomendados
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3022-25
tol. measuring range
0.3 mL
volumen
25 mL
Descripción general
- Calibrated "to contain"
- single metric scale
- Removable PE bumperguard
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)