Documentos clave
CLS3002500
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 500 mL
Sinónimos:
Corning® 3002
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
subdivision 5.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3002-500
tol. measuring range
2.0 mL
volumen
500 mL
Descripción general
Calibrated "to contain".
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)