Documentos clave
CLS2962300
Pyrex® hydrometer jar
capacity 300 mL
Sinónimos:
Corning® 2962
About This Item
Código UNSPSC:
41113024
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Corning 2962-300
D.E. × Al
39 mm × 381 mm
capacidad
300 mL
Descripción general
Breakage is minimized by the heavy wall construction. The large hexagonal base, sealed to the cylinder body, increases stability. Meets ASTM specifications D-287 and E-100.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)