CLS29822L
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
Sinónimos:
Corning® 2982
Seleccione un Tamaño
US$ 150,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 150,00
Productos recomendados
Características
subdivision 20.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 2982-2L
tol. measuring range
10.0 mL
volumen
2,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)