CLS2480300
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
laboratory condenser
Seleccione un Tamaño
US$ 355,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 355,00
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Corning 2480-300
funda L
300 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)