CDS013609
N,N-bis(2-hydroxyethyl)-1,4-phenylenediamine sulfate
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 102,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 102,00
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(cc1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C10H16N2O2.H2O4S/c11-9-1-3-10(4-2-9)12(5-7-13)6-8-14;1-5(2,3)4/h1-4,13-14H,5-8,11H2;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
KMCFMEHSEWDYKG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)