106518
Dodecahydrotriphenylene
99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
231-233 °C (lit.)
solubilidad
hexane: soluble
cadena SMILES
C1CCc2c(C1)c3CCCCc3c4CCCCc24
InChI
1S/C18H24/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H2
Clave InChI
ODHYDPYRIQKHCI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?