Merck
C48805
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylquinoline
99%
Sinónimos:
2-Chlorolepidine, 2-Chloro-4-methylquinoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
177.63
Beilstein/REAXYS Number:
118333
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
form
powder
bp
296 °C (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChI key
PFEIMKNQOIFKSW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)