Merck
C70509
Sigma-Aldrich
4-Chloroquinoline
99%
Sinónimos:
4-Chloroquinoline
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 92,60
5 G
US$ 237,00
US$ 92,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 92,60
5 G
US$ 237,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
163.60
Beilstein:
114721
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 92,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
liquid
bp
260-261 °C (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
densidad
1.25 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClN/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Clave InChI
KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tamara Rodríguez-Cabo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(20), 6159-6170 (2015-06-05)
Time-of-flight accurate mass spectrometry (TOF-MS), following a previous chromatographic (gas or liquid chromatography) separation step, is applied to the identification and structural elucidation of quinoline-like alkaloids in honey. Both electron ionization (EI) MS and positive electrospray (ESI+) MS spectra afforded