Merck
C42602
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
98%
Sinónimos:
2-Piperidinoethyl chloride hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 89,20
US$ 89,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 89,20
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14ClN · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
184.11
Beilstein:
3910268
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 89,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
crystals
mp
230-232 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].ClCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H14ClN.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2;1H
Clave InChI
VFLQQZCRHPIGJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Eda Yuhana Ariffin et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(4) (2018-04-13)
A sensitive and selective optical DNA biosensor was developed for dengue virus detection based on novel square-planar piperidine side chain-functionalized N,N'-bis-4-(hydroxysalicylidene)-phenylenediamine-nickel(II), which was able to intercalate via nucleobase stacking within DNA and be functionalized as an optical DNA hybridization marker.
Li-Na Zhu et al.
PloS one, 7(5), e35586-e35586 (2012-05-26)
The discovery of uncommon DNA structures and speculation about their potential functions in genes has brought attention to specific DNA structure recognition. G-quadruplexes are four-stranded nucleic acid structures formed by G-rich DNA (or RNA) sequences. G-rich sequences with a high