Merck
H28203
Sigma-Aldrich
4-(2-Hydroxyethyl)morpholine
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
2-Morpholinoethanol, 4-Morpholineethanol
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 57,60
100 G
US$ 64,50
250 G
US$ 75,70
US$ 57,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 57,60
100 G
US$ 64,50
250 G
US$ 75,70
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
104375
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 57,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
227 °C/757 mmHg (lit.)
densidad
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2
Clave InChI
KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Peter A Burland et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(18), 5679-5692 (2011-08-25)
In this work libraries of morpholines and oxazepanes have been prepared via the reductive amination reaction between dialdehydes, derived from carbohydrates, and a range of amines. In this way, functionalised morpholines and oxazepanes have been prepared that include N-alkylated derivatives
Antoine Frère et al.
Biomacromolecules, 16(3), 769-779 (2015-01-21)
RNAi therapeutics are promising therapeutic tools that have sparked the interest of many researchers. In an effort to provide a safe alternative to PEI, we have designed a series of new guanidinium- and morpholino-functionalized biocompatible and biodegradable polycarbonate vectors. The