Merck
C38958
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(NO2)2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
227.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
140.5-141 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H2ClN3O4/c8-7-5(10(12)13)1-4(3-9)2-6(7)11(14)15/h1-2H
Clave InChI
SCGDEDHSPCXGEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)