137952
2,4-Dinitrobenzoic acid
96%
Sinónimos:
1-Carboxy-2,4-dinitrobenzene
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
176-180 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O6/c10-7(11)5-2-1-4(8(12)13)3-6(5)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
ZIIGSRYPZWDGBT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- In decarboxylative C-N cross-coupling reactions.[1]
- To synthesize Zwitterionic azaspirocyclic hydantoins by reacting with various carbodiimides via in situ intramolecular dearomatization reaction.[2]
- To prepare 1-(2,4-dinitrophenyl)ethanone by condensation with dimethyl malonate and subsequent decarboxylation reaction.[3]
It can also be used in the spectrophotometric determination of diazepam in pure samples and in its pharmaceutical preparations.[3] In capillary zone electrophoresis, it can be employed as chromophore probe for the analysis of perfluorinated carboxylic acids in water.[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?