Merck
C26208
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzotrifluoride
97%
Sinónimos:
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 503,00
US$ 503,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 503,00
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 503,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
densidad
1.331 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
Clave InChI
YTCGOUNVIAWCMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)