63567
Mannitol Salt Phenol Red Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinónimos:
Chapman Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15.0 g/L
D-mannitol, 10.0 g/L
meat extract, 1.0 g/L
peptone, 10.0 g/L
phenol red, 0.025 g/L
sodium chloride, 75.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Basic
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicaciones
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
idoneidad
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
Aplicación
Nota de preparación
Otras notas
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.