Z759279
Greiner CELLSTAR® 384 well plates
flat bottom white polystyrene wells, sterile
Sinónimos:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well plates, Greiner tissue culture treated multiwell plates, 384-well
Seleccione un Tamaño
US$ 639,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 639,00
Productos recomendados
Materiales
flat bottom white polystyrene wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pack of 32 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 781080
volumen máximo
131 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
110 μL
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Características y beneficios
- DNase, RNase, human DNA free
- Physical surface treated for better cell adhesion
- Non-cytotoxic and non-pyrogenic
- Sterile, stackable, and has a solid bottom
- The lid enables minimal gas exchange due to low evaporation
- Compatible with automated systems
- Alphanumeric coding of well
- Rounder square flat bottom well profile
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)