Documentos clave
BR781381
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for (for cold storage), aluminum
Sinónimos:
Accessories, PCR, Sealing film
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 348,00
US$ 348,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 348,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
US$ 348,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
aluminum
aluminum film
esterilidad
non-sterile
Características
piercable
self-adhesive
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781381
idoneidad
suitable for (for cold storage)
Descripción general
  • BRAND® sealing film for microplates enables minimal sample evaporation.
  • Stable in temperature range -80 to 120 °C.
  • Easy sample access removal without residue.
  • Punctured for easy sample collection.
  • Useful in sample storage for long periods.
Características y beneficios
  • Temperature stability down to -80 °C
  • Thight seal for minimizing evaporation
  • Pierceability or residue-free removal for easier sample accessibility
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)