BR781318
BRAND® PCR tubes, strips of 8
Sinónimos:
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 254,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 254,00
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
BRAND
técnicas
PCR: suitable
Aplicación
Características y beneficios
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)