BR701367
BRAND® sealing film for storage
DMSO-resistant, allows visual inspection
Sinónimos:
Accessories, Deep-well Plates, Plates, Sample Storage, Sealing films
Seleccione un Tamaño
US$ 504,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 504,00
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
polypropylene film
esterilidad
non-sterile
Características
piercable
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 701367
Descripción general
Características y beneficios
- Temperature stability up to 120°C
- Tight seal for minimizing evaporation
- DMSO- and solvent-resistant
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)