A5596
Greiner multiwell plate sealers
EASYseal™ sealing film, transparent, standard adhesive foil on carrier paper
Sinónimos:
multiwell plate sealing films, sealing films, sealing tape
Seleccione un Tamaño
US$ 134,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 134,00
Productos recomendados
Materiales
PET
polyester film
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Greiner 676001
An × L
7.938 cm × 13.1 cm
color
clear
idoneidad
suitable for (for coverage/ storage of microplates)
Categorías relacionadas
Descripción general
Material:
Foil: Polyethyleneterephtalat (PET)
Glue: Acrylate Solvent
Paper: Silicone-paper KV 75
Aplicación
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)