Documentos clave
Z688738
Nunc® 96 DeepWell plate, non-treated
1.0 mL/well, sterile, clear, 32/cs
Sinónimos:
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
Seleccione un Tamaño
32 EA
US$ 360,00
US$ 360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
32 EA
US$ 360,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
US$ 360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polystyrene
round clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid: no
envase
case of 32 ea (internal packs of 4)
fabricante / nombre comercial
Nunc 278606
capacidad
1.0 mL
placa L × An × Al
128 mm × 86 mm × 41 mm
tamaño
96 wells
volumen
1 mL
pocillo volumen máximo
900 μm
volumen de trabajo
0.9 mL
color
clear
idoneidad
suitable for (sample collection, storage, and combinational chemistry library applications)
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Nunc 96 DeepWell plates are easy to use with automatic sample handling instruments, and are ideal for sample collection, storage, and combinational chemistry library applications.
  • Round bottom wells
  • Alpha-numeric grid for quick sample identification
  • Sealable with well caps and sealing tape
Información legal
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)