Documentos clave
BR701358
BRAND® mat cover for deep well plate
volume 0.5 mL
Sinónimos:
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 597,00
US$ 597,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 597,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.22
US$ 597,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
BRAND 701358
volumen
0.5 mL
Descripción general
These cover mats reduce the maximum volume of wells but minimize evaporation.They can be used in conjunction with adhesive sealing films for added protection and containment.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)