Documentos clave
BR65031
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 233 mm, with knob lid
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 282,00
US$ 282,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 282,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
US$ 282,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
with knob lid
fabricante / nombre comercial
BRAND 65031
diámetro nominal × D.E. × Al
150 mm × 215 mm × 233 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)