Documentos clave
BR65638
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with knob
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 93 mm, with knob lid
Sinónimos:
Accessories, Lids
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 187,00
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 187,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
US$ 187,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
with knob lid
fabricante / nombre comercial
BRAND 65638
diámetro nominal × D.E. × Al
200 mm × 270 mm × 93 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Crafted with high-quality materials, this lid features a robust knob for easy handling and secure sealing. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)