Documentos clave
BR452215
BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
volume 1+10 μL, yellow
Sinónimos:
Inoculation loops
Seleccione un Tamaño
1000 EA
US$ 138,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
US$ 138,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142523
NACRES:
NB.22
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polystyrene
yellow
esterilidad
sterile; γ-irradiated
envase
pack of 1000 ea
pkg of 8000 ea (400 bags of 20)
fabricante / nombre comercial
BRAND 452215
volumen
1+10 μL
Descripción general
For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends. High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface. γ-ray sterilized.
Características y beneficios
  • Sterile (SAL 10-6)
  • High flexibility for agar-saving smears
  • Usable at both ends
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)