BR43305
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 5 mL, borosilicate glass
Sinónimos:
BLAUBRAND®, Gay-Lussac
Seleccione un Tamaño
US$ 165,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 165,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Junta
joint ST/NS neck10/19
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 43305
capacidad
5 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.