Documentos clave
4.86505
Millipore
Agua
OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Sinónimos:
Agua
About This Item
Fórmula lineal:
H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
UNSPSC Code:
50202301
NACRES:
NA.21
bp:
100 °C (lit.)
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
shipped in
ambient
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
El agua OmniPur®, calidad WFI, agua purificada estéril, probada para cultivo celular es un agua de gran calidad hecha especialmente para ser utilizada en cultivos celulares y cumple con los requisitos de calidad para inyectables (WFI). Se utiliza habitualmente como disolvente para preparar medios, muestras problema, referencias y disoluciones. Además, se utiliza para lavar cartuchos de microfiltración y material de vidrio.
application
El agua se utiliza como:
  • Disolvente para disolver los sdRNA sintetizados.
  • Medio de suspensión para suspender las células sedimentadas tras centrifugación durante el ensayo de síntesis de urea.
Warning
Toxicidad: Manipulación estándar (A)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Self-delivering RNAi compounds as therapeutic agents in the central nervous system to enhance axonal regeneration after injury
Sarah W A, et.al
iScience, 25 (2022)
Endotoxins and cell culture
John and Ryan
Life Sciences, 1-8 (2004)
Hepatic differentiation of marmoset embryonic stem cells and functional characterization of ESC-derived hepatocyte-like cells
Rajagopal A N, et al.
Hepatic medicine : evidence and research, 15-27 (2020)
Effects of solution environment on mammalian cell fermentation broth properties: enhanced impurity removal and clarification performance
Matthew W et al,
Biotechnology and Bioengineering, 108, 50-58 (2011)