Documentos clave
BR43205
BRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, uncalibrated
capacity 5 mL, borosilicate glass
Sinónimos:
Gay-Lussac
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 103,00
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 103,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Junta
joint ST/NS neck10/19
Características
with cap
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 43205
capacidad
5 mL
Descripción general
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. Nominal capacity printed on the bottom.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.