BR23820
BRAND® compact automatic BLAUBRAND® burette, without support/clamp
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL, with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
Sinónimos:
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
Seleccione un Tamaño
US$ 226,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 226,00
Productos recomendados
Materiales
clear borosilicate glass 3.3 (burette tube with Schellbach stripe, grad. in blue)
Características
class AS
subdivision 0.05 mL
PTFE stopcock with precision tip
with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
fabricante / nombre comercial
BRAND 23820
intervalo de medición del volumen
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
bureta L
785 mm
volumen
25 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)