BR23846
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
25 mL, BLAUBRAND®
Sinónimos:
Accessories, Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
Seleccione un Tamaño
US$ 90,90
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 90,90
Productos recomendados
Materiales
clear borosilicate glass 3.3
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 23846
intervalo de medida
25 mL
bureta L
690 mm
volumen
25 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)