Documentos clave
BR23753
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 10 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
Sinónimos:
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
AR-Glass
Características
Schellbach stripe
graduated in black
fabricante / nombre comercial
BRAND 23753
intervalo de medición del volumen
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
botella tamaño
500 mL
bureta tamaño
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)