Documentos clave
CLS2094500
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL
Sinónimos:
burettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 5 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 2094-500
intervalo de medición del volumen
500 mL, accuracy: 2.5 mL
volumen
500 mL
Descripción general
Corning® 2094
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)