Documentos clave
BR22318
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, accuracy: ±0.10 mL, amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
Sinónimos:
Automatic Burettes, Burettes, Pellet pattern, SILBERBRAND
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 381,00
US$ 381,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 381,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
US$ 381,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
Características
subdivision 0.1 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
fabricante / nombre comercial
BRAND 22318
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
volumen
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With intermediate stopcock to recirculate residual liquid. According to DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, EX + 30 sec waiting time). Schellbach stripe, ring marks at major graduations. Automatic zeroing. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)