BR21912
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 25 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Sinónimos:
Automatic Burettes, Burettes, Pellet pattern, SILBERBRAND
Seleccione un Tamaño
US$ 321,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 321,00
Productos recomendados
Materiales
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Características
subdivision 0.05 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
fabricante / nombre comercial
BRAND 21912
intervalo de medición del volumen
25 mL, accuracy: ±0.05 mL
volumen
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)