BR144391
BRAND® stopper
red rubber, H 30 mm, top diam. 32 mm
Sinónimos:
Stoppers
About This Item
Productos recomendados
Materiales
red rubber
envase
pack of 25 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 144391
Altura
30 mm
fondo diám.
26 mm
parte superior diám.
32 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)